missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Renalase (Renal Cell Marker) Mouse, Clone: RNLS/1940, enQuireBio™

Código de producto. p-7156179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15990708 20 μg 20 microgramos
15900718 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15990708

Marca: EnquireBio 55328MSM2P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Renalase (Renal Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Secreted
Clasificación Monoclonal
Clon RNLS/1940
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human RNLS protein fragment (apprx. aa 34-235)
Peso molecular del antígeno 38kDa
Control positivo 293T Cells. Heart or Kidney
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55328
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.