missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

REN Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17597483
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
17597483 100 μL 100 microlitros
17517493 30 μL 30 microlitros
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17597483

Brand: Origene Technologies TA807126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

This item is not returnable. View return policy

Mouse Monoclonal Antibody

Renin is a highly specific endopeptidase, whose only known function is to generate angiotensin I from angiotensinogen in the plasma, initiating a cascade of reactions that produce an elevation of blood pressure and increased sodium retention by the kidney.

Specifications

Antígeno REN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica REN
N.º de referencia del gen P00797
Alias de gen HNFJ2
Símbolos de los genes REN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 131-406 of human REN produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.