Learn More
GA International Removable Cryogenic Labels for Laser Printers
Código de producto. p-200104548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 14 mm
45 x 20 mm
63,5 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1152
paquete de 1600
paquete de 2560
paquete de 528
paquete de 896
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17814376 24 x 13 mm paquete de 2560
17864786 63,5 x 25,4 mm paquete de 528
17844416 36 x 14 mm paquete de 1600
17804896 45 x 20 mm paquete de 896
17814216 31 x 22 mm paquete de 1152
5 options
Código de producto. 17814376
Marca: GA International A4RCL12T1WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Removable cryo labels provided in A4 sheet format for printing with laser printers.
  • Glove-friendly adhesive ensures the labels can be removed easily without leaving any glue residue
  • Resist extreme cryogenic temperatures in liquid and vapor phase liquid nitrogen, up to -196°C
  • Printable by all major desktop laser printers
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Especificaciones
Tipo de adhesivo Removable
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Hoja
Material Thermoplastic Film
Print Technology láser
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por hoja 160/Sheet
N.° por paquete 16/Pk.
Cantidad 2560/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +120 °C
Dimensions (LxW) 24 x 13 mm
Longitud (imperial) 0.51 in.
Longitud (métrico) 13 mm
Anchura (imperial) 0.95 in.
Anchura (métrico) 24 mm