Learn More
GA International Removable Blackout Labels on Large Roll
Código de producto. 17804646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,9 x 19,1 mm
23,8 x 23,8 mm
29,7 x 7,1 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
paquete de 6000
Código de producto. 17804646
Marca: GA International AZA152NPC36WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Opaque labels that will obscure all pre-existing information and are removable and repositionable.
  • Unique opaque design allows the labels to obscure all pre-existing information
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without damaging information underneath nor leaving adhesive residue
  • Ideal for relabeling microscope slides
  • Intended for use with all major brands of thermal-transfer printers
Especificaciones
Tipo de adhesivo Removable
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 6000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Dimensions (LxW) 22,9 x 19,1 mm
Longitud (imperial) 0,75 in
Longitud (métrico) 19.1 mm
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22.9 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.