Learn More
GA International Removable Blackout Labels on Large Roll
Código de producto. 17804176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,9 x 19,1 mm
23,8 x 23,8 mm
29,7 x 7,1 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
paquete de 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
17804176 23,8 x 23,8 mm Blanco paquete de 3000
17804646 22,9 x 19,1 mm Blanco paquete de 6000
17894936 29,7 x 7,1 mm Blanco paquete de 3000
17895026 29,7 x 7,1 mm Amarillo paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17804176 Proveedor GA International N.º de proveedor AZA67C33WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Opaque labels that will obscure all pre-existing information and are removable and repositionable.
  • Unique opaque design allows the labels to obscure all pre-existing information
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without damaging information underneath nor leaving adhesive residue
  • Ideal for relabeling microscope slides
  • Intended for use with all major brands of thermal-transfer printers
Especificaciones
Tipo de adhesivo Removable
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 3000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Dimensions (LxW) 23,8 x 23,8 mm
Longitud (imperial) 0.94 in.
Longitud (métrico) 23.8 mm
Anchura (imperial) 0.94 in.
Anchura (métrico) 23.8 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm