Learn More
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Código de producto. 17884756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 8000
Código de producto. Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) unitSize
17884756 67 x 7 mm 25,4 mm paquete de 2000
17884656 67 x 7 mm 76,2 mm paquete de 4000
17814486 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17864486 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17894756 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17844276 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17824276 76,2 x 50,8 mm 25,4 mm paquete de 1000
17854486 76,2 x 50,8 mm 76,2 mm paquete de 1000
17804286 9 mm 25,4 mm paquete de 4000
17874766 - 76,2 mm paquete de 8000
17884396 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm paquete de 1000
17834196 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm paquete de 3000
12 options
Código de producto. 17884756
Marca: GA International AUTR11C12WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Removable
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 2000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensions (LxW) 67 x 7 mm
Longitud (imperial) 0.28 in.
Longitud (métrico) 7 mm
Anchura (imperial) 2.64 in.
Anchura (métrico) 67 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm