Learn More
BRAND™ Sistema de dispensación remota y accesorios para dispensadores de la parte superior de frascos BRAND Dispensette
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de producto:
Tubos de FEP
Longitud (métrico):
1 m
Förpackningsstorlek
cada uno
Beskrivning
- 704261: sistema de dispensación remota para Dispensette. Incluye soporte para pared
- 704267: tubo de llenado de 10 metros
- 704269: tubo de llenado de 1 metro
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Tubos de FEP |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Translúcido |
| Material | FEP |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación remota |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 1 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering