Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
Código de producto. p-4524494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11973862 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11973862
Marca: Thermo Scientific™ R455052
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Remel Tryptic Soy Broth (TSB) (Soybean Casein Digest) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Remel Tryptic Soy Broth (TSB) (Soybean Casein Digest) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Caldo de soja de tripticasa (TSB) (medio de digestión de caseína de soja)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.