Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
Código de producto. 11973862
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11973862
Marca: Thermo Scientific™ R455052
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Remel Tryptic Soy Broth (TSB) (Soybean Casein Digest) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Remel Tryptic Soy Broth (TSB) (Soybean Casein Digest) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Caldo de soja de tripticasa (TSB) (medio de digestión de caseína de soja)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio