Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de soja de tripticasa Remel™
Descripción
El caldo de soja de tripticasa (TBS) Remel Thermo Scientific™ es un caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos.
- Los números de referencia que comienzan por R11 son aptos para las pruebas de esterilidad, de acuerdo con la USP (farmacopea de los Estados Unidos) y para su uso como caldo de enriquecimiento de uso general
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: AOAC, BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP. |
| Descripción | Caldo tríptico de soja |
| Formato | Septo BB - 100 ml |
| Tipo de producto | Caldo |
| Tipo de empaquetado | 10/paq. |
| Cantidad | 10 x 100 mL |
Los números de referencia que comienzan por R11 no son aptos para el uso de diagnóstico in vitro.