Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo TAT Remel™
Código de producto. 15278977
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 15278977
Marca: Thermo Scientific™ R454792
Detecte microorganismos gramnegativos y realice pruebas de esterilidad de cosméticos, fármacos tópicos y sustancias altamente viscosas con este medio.
Detecte microorganismos gramnegativos y realice pruebas de esterilidad de cosméticos, fármacos tópicos y sustancias altamente viscosas como salinas y ungüentos con base de caldo TAT Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratada). El caldo TAT también se conoce como medio de polisorbato 20 de lecitina de soja de digestión de caseína de líquido. En 1976, Brummer informó que la lecitina y el polisorbato 20 neutralizan eficazmente los residuos de desinfectantes químicos que inhiben el crecimiento de microorganismos viables1. Recomendado por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para su uso en el examen microbiológico de productos no estériles2.
El caldo TAT se prepara según la formulación recomendada por la Agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU. (FDA).3El caldo TAT es un medio no inhibidor, utilizado principalmente para aislar bacterias contaminantes en cosméticos, bálsamos y cremas.4
  • Recomendado por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para su uso en el examen microbiológico de productos no estériles.2
  • La lecitina y el polisorbato 20 neutralizan eficazmente los residuos de desinfectantes químicos que inhiben el crecimiento de microorganismos viables.1
Este medio contiene peptonas de caseína que proporcionan una fuente de nitrógeno, aminoácidos y péptidos necesarios para la proliferación bacteriana.La lecitina y el polisorbato 20 presentes en el medio sirven para neutralizar los conservantes en fármacos tópicos y cosméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de caldo TAT (tripticasa azolectina Tween)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio