Learn More
Thermo Scientific™ Agar de almidón Remel™
Descripción
El agar de almidón Thermo Scientific™ Remel está destinado a la identificación de actinomicetos aerobios.
Requiere:
Yodo para la interpretación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de almidón |
| Formato | Tubo de vertido de 20 mm x 150 mm |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 20/paq. |
Requiere yodo para la interpretación.