Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphaurex™
Código de producto. p-4529287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 120 pruebas
Kit para 400 pruebas
Tamaño de la unidad:
120 tests
400 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11953712 Kit para 400 pruebas 400 tests
11494089 Kit para 120 pruebas 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11953712 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30859902
Identificar y diferenciar rápidamente estafilococos que poseen coagulasa y/o proteína A, particularmente Staphylococcus aureus, de otros estafilococos.
Rapidly identify and differentiate staphylococci which possess coagulase and/or protein A, particularly Staphylococcus aureus, using the Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex Agglutination Test.
Disfrute de la máxima calidad y fiabilidad con esta prueba de látex rápida y precisa para la identificación y diferenciación de Staphylococcus aureus. Las partículas de látex blanco están recubiertas con fibrinógeno humano para la detección del factor de aglutinación y la IgG específica para la detección de proteínas A.
Cuando se mezclan en un portaobjetos con una suspensión de S. aureus, la reacción del factor de aglutinación con el fibrinógeno y/o la proteína A con la IgG provoca una aglutinación rápida y fuerte de las partículas de látex.
Rendimiento probado
  • Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
  • Mantenga la confianza con resultados fiables que tienen una sensibilidad y especificidad superiores al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto del envase)
Eficiencia del flujo de trabajo
  • Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
  • Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas.
  • Uso flexible de medios selectivos y no selectivos
  • El látex de control no es necesario
Una solución económica
  • Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
  • Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
Aunque los estafilococos se encuentran habitualmente en la piel y en las membranas mucosas, se han asociado a muchas infecciones humanas y animales. El S.aureus y otros estafilococos coagulasa positivos se han identificado como causa de infecciones supurativas, intoxicaciones alimentarias y del síndrome del choque tóxico, y se han aislado en casi todas las ubicaciones anatómicas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Positivo
Descripción Prueba de aglutinación de látex Staphaurex
Marcado CE Sí
Analitos detectables Factor de aglutinación y proteína A
Tipo Kit de prueba de Staphylococcus aureus
Incluye Látex de prueba, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y muestreo desechables
Cantidad Kit para 400 pruebas
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus