Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Soya Peptone Neutralized
Código de producto. p-200112600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Tamaño de la unidad:
400 g
13255689 400 g 400 g
1 options
Código de producto. 13255689
Marca: Thermo Scientific™ LP0044C
Edge
Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone high in carbohydrates.
Thermo Scientific™ Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
It is widely used in culture media for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
Total Nitrogen: ≥8.5%
Amino Nitrogen: 2.3%
Sodium Chloride: 0.4%
pH (2% solution): 7.2 ± 0.2%
Medio de cultivo ampliamente utilizado para el cultivo de muchos microorganismos exigentes y cuando se requiere un crecimiento rápido y exuberante.
  • Nitrógeno total: ≥8,5%
  • Nitrógeno amino: 2,3%
  • Cloruro sódico: 0,4%
  • pH (solución al 2 %): 7,2 ± 0,2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Dehydrated Powder
Tipo de producto Peptone
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 400 g
Protein Source Soy
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.