Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6
Código de producto. 12677619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
12677619 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 12677619 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R454462
El agar dextrosa Sabouraud Remel de pH 5,6 se utiliza para el aislamiento de hongos.
El agar dextrosa Sabouraud Remel de pH 5,6 se utiliza para el aislamiento de hongos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Agar dextrosa Sabouraud, pH 5,6
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 7,7 l
Solo para uso en laboratorio