Learn More
Thermo Scientific™ Disco de PYR Remel™ con reactivo
Código de producto. p-4528733 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
50 prueba
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
50 tests
paquete de 25
12653558 100 pruebas 100 tests
11414089 50 prueba 50 tests
13581440 Kit para 25 pruebas paquete de 25
3 options
Código de producto. 12653558
Marca: Thermo Scientific™ R30854401
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
El disco PYR con reactivo Thermo Scientific™ Remel se utiliza para la identificación provisional de enterococos, estreptococos del grupo A de Lancefield y E. coli según la producción de PYRasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Cantidad 100 pruebas
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.