Learn More
Thermo Scientific™ Agar PPLO
Código de producto. p-4523264
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Placa de 15 mm x 60 mm
Placa simple
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
17722648 10/paq. Placa de 15 mm x 60 mm paquete de 10
17732648 10/paq. Placa simple paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17722648 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R20260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se usa para el aislamiento selectivo de micoplasma .
El agar PPLO Thermo Scientific™ Remel (con suero de caballo, anfotericina B, penicilina y acetato de talio) se usa para el aislamiento selectivo de especies de micoplasma .
Los organismos similares a la pleuroneumonía (PPLO) son un grupo de microorganismos fastidiosos, filtrables y pleomórficos que también carecen de una pared celular rígida. La base de agar PPLO se ha formulado para aislar y cultivar especies de micoplasma5. La adición de extracto de levadura y suero de caballo sin calentar modificó esta formulación6.
  • Medio selectivo: la adición de penicilina y acetato de talio en el medio inhibe las bacterias, la anfotericina B inhibe levaduras y mohos, y el azul de metileno inhibe especies de micoplasma distintas de pneumoniae.
  • Listo para su uso: comodidad del medio preparado
Este medio contiene infusión de extracto de carne de res y peptona que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento de los micoplasmas. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico. El extracto de levadura mejora el crecimiento proporcionando complejo B. El suero de caballo normal proporciona una fuente de proteínas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar PPLO con suero de caballo, amfotericina B, penicilina y acetato de talio
Formato Placa de 15 mm x 60 mm
Tipo de producto Agar
Cantidad 10/paq.