Learn More
Thermo Scientific™ Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™
Descripción
Elimine la necesidad de incubación y proporcione una solución de grupaje más rápida que la extracción de enzimas tradicional con el kit de grupaje de estreptococos Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
- Mejora la eficiencia del flujo de trabajo: extracción ácida instantánea sin necesidad de incubación ni reconstitución.
- Ahorra tiempo: un procedimiento rápido y sencillo produce resultados fáciles de leer.
- Reduce los costes: identifica todos los grupos de relevancia clínica, incluidos los del grupo D; no son necesarios reactivos adicionales.
- Ofrece flexibilidad: variantes de paquete de disponibles para adaptarse a las necesidades de prueba.
Incluye:
Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0700M): 3 ml de látex de grupaje de cada uno de los grupos A, B, C, D, F y G; control positivo polivalente, 2,8 ml; reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla; tarjetas de reacción desechables
Juego de reactivos de extracción PathoDxtra (n.º DR0709M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; para su uso con el kit de grupaje de estreptococos PathoDxtra
Conjunto de reactivos de agrupación de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0710M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla, tarjetas de reacción desechables; para el uso con determinados reactivos de látex de grupaje de estreptococos PathoDxtra que se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | PathoDxtra Strep Group F Latex |
| Analitos detectables | Estreptococos beta-hemolíticos |
| Tipo | Kit de pruebas de estreptococos |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de inmunoensayo enzimático |
| Material | Polivalente |
| Grupo de organismos | Grupo A, B, C, D, F y G |
| Cantidad | 60 pruebas |
Las pruebas rápidas de agrupación de estreptococos se corresponden mejor con los métodos de referencia cuando solo se prueban estreptococos Β-hemolíticos en agar de sangre de carnero.1, 2, 3, 4