Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Remel™ Mono-Lex
Código de producto. p-4529037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
12938818 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 12938818
Marca: Thermo Scientific™ R421021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prueba rápida de aglutinación en látex utilizada para la detección de anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell) asociados con mononucleosis infecciosa en suero o plasma humanos.
El sistema Remel Mono-Lex Thermo Scientific™ es una prueba rápida de aglutinación en látex utilizada para la detección de anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell) asociados con mononucleosis infecciosa en suero o plasma humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit para 100 pruebas
Analitos detectables mononucleosis
Tipo de muestra Plasma, Suero
Tipo Reactivo
Cantidad 100 pruebas