Learn More
Thermo Scientific™ Middlebrook 7H9 Broth (Dehydrated)
Código de producto. 15228977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15228977 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15228977
Marca: Thermo Scientific™ R454012
Isolate and cultivate Mycobacterium spp. using Middlebrook 7H9 Broth.
Isolate and cultivate Mycobacterium spp. using Thermo Scientific™ Remel™ Middlebrook 7H9 Broth (Dehydrated). In 1958, Middlebrook and Cohn were the first to formulate this medium for the cultivation of mycobacteria1. This medium is found useful in the transfer of cultures to be tested with biochemical media2.
Aísle y cultive Mycobacterium spp. usando el caldo Middlebrook 7H9.
  • Facilidad de manipulación: Facilidad de transferencia de cultivos para ser probados con medios bioquímicos.
  • Permite un crecimiento exuberante de Mycobacterium
Este medio se utiliza para procedimientos cualitativos. Este medio contiene sales inorgánicas esenciales para el crecimiento de micobacterias. El sulfato de amonio actúa como fuente de nitrógeno. La biotina desempeña un papel importante en las reacciones de carboxilación y descarboxilación, mientras que la piridoxina es un precursor de la actividad enzimática. La adición de enriquecimiento ADC proporciona una fuente de energía de carbono y la catalasa minimiza los efectos tóxicos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo Middlebrook 7H9
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio