Learn More
Thermo Scientific™ Agar Middlebrook 7H11 Remel™
Código de producto. 11933862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11933862 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11933862
Marca: Thermo Scientific™ R454002
Aísle y cultive Mycobacterium spp. con el agar Middlebrook 7H11.
Aísle y cultive Mycobacterium spp. con el agar Middlebrook 7H11 Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). En 1958, Middlebrook y Cohn mejoraron la primera formulación de ácido oleico y agar albúmina para obtener agar 7H10, lo que permite un crecimiento más rápido y exuberante de las especies de Mycobacterium1. En 1968, Cohn et al. modificaron aún más el medio añadiendo hidrolizado de caseína, enriquecimiento de glicerol y de OADC que estimularon el crecimiento de otras micobacterias que no podían crecer en el agar 7H102.
Aísle y cultive Mycobacterium spp. con el agar Middlebrook 7H11.
Este medio se utiliza para procedimientos cualitativos. Este medio contiene sales inorgánicas esenciales para el crecimiento de micobacterias.
  • Selectivo: El colorante verde malaquita presente en el medio inhibe bacterias distintas de Mycobacterium spp.
  • Permite un crecimiento exuberante de Mycobacterium
El hidrolizado de caseína sirve como estimulante del crecimiento de cepas resistentes a fármacos de Mycobacterium tuberculosis3. La biotina ayuda a estimular el crecimiento de micobacterias dañadas. El glicerol actúa como fuente de carbono y anergia, mientras que el enriquecimiento de ODAC proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de micobacterias.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar Middlebrook 7H11
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g