Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de turbidez de equivalencia Remel™ McFarland
Click to view available options
Descripción:
Estándar de turbidez 0,5
Estándar de turbidez 1,0
Estándar de turbidez 2,0
Estándar de turbidez 3,0
Estándar de turbidez 4,0
Estándar de turbidez 5,0
Juego estándar de turbidez (1 de cada uno de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
- El tamaño del tubo es de 15 x 103 mm y es apto para la mayoría espectrofotómetros
- La tecnología de poliestireno permite una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estándar de turbidez 4,0 |
| Tamaño de los tubos | 15 x 103 mm |