Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey Remel™
Descripción
El agar MacConkey Thermo Scientific™ Remel se utiliza para el aislamiento selectivo y diferencial de bacilos gramnegativos sobre la base de la fermentación de la lactosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar MacConkey |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10 kg |