Learn More
Thermo Scientific™ Caldo M Remel™ (deshidratado)
Código de producto. p-6099639
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11922912
Marca: Thermo Scientific™ R453782
El caldo M Remel (deshidratado) se utiliza para la detección de especies de Salmonella en alimentos y piensos secos.
El caldo M Remel™ (deshidratado) se utiliza para la detección de especies de Salmonella en alimentos y piensos secos.
Detección y cultivo acelerados de Salmonella en alimentos y piensos secos con caldo M.
  • Técnica de serología acelerada: Para la detección de Salmonella en alimentos y piensos secos que impide el transporte retrasado de alimentos a granel al mercado, a diferencia de los métodos anteriores.
  • Recomendado por la Guía de laboratorios de microbiología y métodos oficiales de análisis de AOAC International para la detección de Salmonella en alimentos2-4.
Este medio se utiliza para procedimientos cualitativos. Este medio contiene peptona de caseína que proporciona aminoácidos y compuestos nitrogenados necesarios para la proliferación bacteriana y el extracto de levadura que proporciona vitaminas del complejo B. La manosa es la fuente de carbono y sirve para prevenir la aglutinación fimbrial en técnicas serológicas. El polisorbato 80 actúa como agente surfactante y dispersante.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo M
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio