Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Letheen Broth (Dehydrated)
Código de producto. 13215949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13215949 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13215949
Marca: Thermo Scientific™ R453712
El caldo Letheen (deshidratado) Remel se utiliza para analizar compuestos de amonio cuaternario y determinar la actividad antimicrobiana.
El caldo Letheen (deshidratado) Remel se utiliza para analizar compuestos de amonio cuaternario y determinar la actividad antimicrobiana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AOAC.
Descripción Caldo Letheen
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Las referencias R07700, R112420, R112423 y R117259 no son aptas para uso diagnóstico in vitro.