Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Código de producto. 11973322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
250 ml
4 litros
paquete de 5
11973322 Unidad 4 litros
12623668 5/paq. paquete de 5
11923972 Unidad 250 ml
3 options
Código de producto. 11973322
Marca: Thermo Scientific™ R40079
Safarina Gram Thermo Scientific™ Remel es una contratinción que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
Safarina Gram Thermo Scientific™ Remel es una contratinción que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
  • Para diferenciar microorganismos grampositivos de microorganismos gramnegativos en procedimientos cualitativos.
  • Las tinciones Gram seleccionadas cuentan con marcado CECE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Safranina
Cantidad Unidad
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Volumen (métrico) 3,785 L
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.