Learn More
Thermo Scientific™ Yodo Gram Remel™, frasco de 250 ml
Código de producto. 11983322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
250 ml
4 litros
paquete de 5
11983322 Unidad 4 litros
11933972 Unidad 250 ml
12687589 5/paq. paquete de 5
3 options
Código de producto. 11983322
Proveedor: Thermo Scientific™ R40077
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Yodo Gram Thermo Scientific™ Remel es un mordante que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
Yodo Gram Thermo Scientific™ Remel es un mordante que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
  • Para diferenciar microorganismos grampositivos de microorganismos gramnegativos en procedimientos cualitativos.
  • Las tinciones Gram seleccionadas cuentan con marcado CECE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo 1 gal
Cantidad Unidad
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Volumen (métrico) 3,785 L