Learn More
Thermo Scientific™ Yodo Gram Remel™, frasco de 250 ml
Descripción
Yodo Gram Thermo Scientific™ Remel es un mordante que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
- Para diferenciar microorganismos grampositivos de microorganismos gramnegativos en procedimientos cualitativos.
- Las tinciones Gram seleccionadas cuentan con marcado CECE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | 250 ml/frasco |
| Cantidad | Unidad |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Volumen (métrico) | 250 mL |