Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Crystal Violet
Código de producto. p-4525083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
250 ml
4 litros
paquete de 5
11982952 Unidad 250 ml
12663658 5/paq. paquete de 5
11914092 Unidad 4 litros
3 options
Código de producto. 11982952
Marca: Thermo Scientific™ R40052
Tinción cristal violeta Gram Thermo Scientific™ Remel es una tinción primaria que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
Tinción cristal violeta Gram Thermo Scientific™ Remel es una tinción primaria que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
  • Para diferenciar microorganismos grampositivos de microorganismos gramnegativos en procedimientos cualitativos.
  • Las tinciones Gram seleccionadas cuentan con marcado CECE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cristal violeta
Cantidad Unidad
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Volumen (métrico) 250 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.