Learn More
Thermo Scientific™ Enriquecimiento GCHI con solución rehidratante
Código de producto. 15303175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
15303175 10 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15303175
Marca: Thermo Scientific™ R450411
Cultive microorganismos exigentes con enriquecimiento GCHI con solución rehidratante cuando se utilice con base de agar GC (R453502).
Cultive microorganismos exigentes con enriquecimiento Thermo Scientific™ Remel™ GCHI con solución rehidratante cuando se utilice con base de agar GC (R453502).
Los métodos de cultivo inicial para Neisseria gonorrhoeae incluyeron agar de chocolate y el uso de peptonas comerciales y extracto de levadura.
Varios investigadores estudiaron los requisitos nutricionales del gonococo y encontraron que componentes como el extracto de levadura, la glutamina, la cocarboxilasa y la cistina mejoran el desarrollo de gonococos. El enriquecimiento de GCI se utiliza para cultivar Neisseria patógena. También tiene amplias aplicaciones para otros organismos, como Haemophilus.
Cultive microorganismos exigentes con enriquecimiento GCHI (liofilizado) con la solución rehidratante.
  • Mejore el tiempo de recuperación: La base de agar GC enriquecida con hemoglobina y concentrado de levadura mejora el desarrollo de gonococos.
El enriquecimiento de GCHI con solución de rehidratación contiene vitaminas, aminoácidos, coenzimas, dextrosa, iones férricos y otros factores que mejoran el crecimiento de la Neisseria patógena. La nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) proporciona el enriquecimiento necesario para el crecimiento de especies de Haemophilus.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Enriquecimiento GCHI con solución rehidratante
Formulario Líquido
Tipo de producto Enriquecimiento
Cantidad 10 mL