Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Egg Yolk Tellurite 100%
Código de producto. 11983122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tipo de empaquetado:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11983122 100 mL 1 unidad 100 ml
1 options
Código de producto. 11983122
Marca: Thermo Scientific™ R450330
El telurito de yema de huevo al 100 % Remel se utiliza con la base de agar Baird Parker.
El telurito de yema de huevo al 100 % Remel se utiliza con la base de agar Baird Parker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Telurito de yema de huevo al 100 %
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Tipo de empaquetado 1 unidad
Cantidad 100 mL