Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Egg Yolk Suspension 50%
Código de producto. 11484109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11484109 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11484109 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R450290
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Remel Egg Yolk Suspension 50% is used with McClung-Toabe Agar Base.
Remel Egg Yolk Suspension 50% is used with McClung-Toabe Agar Base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suspensión al 50 % de la yema de huevo
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 100 mL