Learn More
Thermo Scientific™ Agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Remel™, polisorbato 80 (pH 5,6) (irradiada)
Código de producto. p-4523207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17702648 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17702648 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R111805
El agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Thermo Scientific™ Remel, polisorbato 80 (pH 5,6) (irradiada) se utiliza para el cultivo de levaduras y hongos.
El agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Thermo Scientific™ Remel, polisorbato 80 (pH 5,6 ) (irradiada) se utiliza para el cultivo de levaduras y hongos.
  • Las placas de contacto estériles tienen una bolsa doble e incluyen además una tercera bolsa para su uso por parte del cliente (doble + bolsa)
  • Estos productos se fabrican en una sala limpia y la esterilización se valida mediante radiación gamma
  • Las placas estériles de contacto que se indican se fabrican con tecnología GripFit™, que garantiza que la tapa permanezca en su sitio durante la manipulación y, sin embargo, pueda quitarse fácilmente durante el control medioambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placas de contacto; agar dextrosa Sabouraud con lecitina; radiación gamma
Formato Contacto - bolsa doble
Tipo de producto Agar
Cantidad 10/paq.
No apto para uso de diagnóstico in vitro.