Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto Remel™, agar neutralizante D/E (Dey-Engley) estéril (irradiado)
Descripción
El agar neutralizante D/E estéril de placa de contacto Remel (irradiado) Thermo Scientific™ se utiliza para el cultivo de microorganismos con neutralización de desinfectantes químicos específicos.
- Las placas de contacto estériles tienen una bolsa doble e incluyen además una tercera bolsa para su uso por parte del cliente (doble + bolsa)
- Estos productos se fabrican en una sala limpia y la esterilización se valida mediante radiación gamma
- Las placas de contacto se fabrican con tecnología GripFit™, que garantiza que la tapa permanezca en su sitio durante la manipulación y, sin embargo, pueda quitarse fácilmente durante el control medioambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placas de contacto, agar neutralizante D/E |
| Formato | Contacto - bolsa doble |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10/paq. |
No apto para uso de diagnóstico in vitro.