Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar CNA Columbia (deshidratada)
Código de producto. 15288957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15288957 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15288957 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R452962
Aísle selectivamente cocos grampositivos con base de agar CNA Columbia.
Aísle selectivamente cocci grampositivos mediante la base de agar CNA Columbia Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratada). La base de agar Columbia fue descrita por primera vez por Ellner, Stoessel, Drakeford y Vasi en 1966 como una base de agar mejorada1 que era capaz de crecer organismos estrictos y no estrictos de muestras clínicas. Ellner et al. incorporó colistina y ácido nalidíxico en la base para producir un medio selectivo para aislar organismos grampositivos (p. ej., estreptococos, estafilococos) de muestras que contenían flora mixta.
Realice el aislamiento selectivo primario de cocos grampositivos mediante la base de agar CNA Columbia.
  • Selectivo: El ácido nalidíxico y la colistina inhiben la mayoría de los bacilos gramnegativos.
  • Facilidad de identificación: El uso de sangre de oveja permite la demostración de actividad hemolítica.
Este medio contiene peptonas que suministran factores de crecimiento como nitrógeno, carbono, vitaminas y oligoelementos esenciales para la proliferación bacteriana. El extracto de carne y el almidón de maíz sirven como fuentes de energía, y el extracto de levadura suministra vitaminas B complejas. La colistina y el ácido nalidíxico inhiben la mayoría de bacilos gramnegativos. La sangre de las ovejas proporciona el factor X (hemina) necesario para el crecimiento de muchas bacterias y permite la demostración de la actividad hemolítica.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar CNA Columbia
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio