Learn More
Thermo Scientific™ Agar MLT Columbia (deshidratado)
Código de producto. 15278957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15278957 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15278957
Marca: Thermo Scientific™ R455412
Cultive organismos exigentes y no exigentes, incluido Clostridium sporogenes utilizando agar Columbia MTT.
Cultive organismos exigentes y no exigentes, incluido Clostridium sporogenes utilizando agar Columbia Thermo Scientific™ Remel™ MTT (deshidratado). El agar Columbia es un medio nutritivo de uso general desarrollado por Ellner et al. en la Universidad de Columbia1. Peptonas combinadas Ellner de proteínas animales y vegetales, que enriquecen el crecimiento de organismos tanto estrictos como no. El agar MLT Columbia se formula de conformidad con las directrices armonizadas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) / Farmacopea Europea (EP) para comprobar la presencia de especies de Clostridium2,3.
Cultive organismos exigentes y no exigentes, incluido Clostridium sporogenes utilizando agar Columbia MTT.
  • Cumple las directrices armonizadas de la Farmacopea de Estados Unidos (USP)/Farmacopea europea (EP) para la prueba de límites microbianos de Clostridium spp.
  • Se puede utilizar como base de agar para aislar varios organismos mediante la adición de suplementos específicos.
Este medio se puede utilizar para procedimientos cualitativos como medio de uso general.Contiene peptonas que suministran factores de crecimiento como nitrógeno, carbono, vitaminas y oligoelementos esenciales para la proliferación bacteriana.El almidón de maíz sirve como fuente de energía y el extracto de levadura aporta vitaminas del complejo B.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Agar Columbia
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para 12,0 l de medio
Solo para uso en laboratorio