Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Butterfield's Phosphate Buffer
Click to view available options
Cantidad:
10 × 100 mL
Formato:
PB de 100 mL
Tipo de empaquetado:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Thermo Scientific™ Remel Butterfield's Phosphate Buffer (pH 7.2) is used as a diluent in microbial limit testing of pharmaceutical products and food testing.
Not intended for IVD use.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Industrial Reference: BAM, USDA, USP. |
| Descripción | Phosphate Buffer, Butterfield's |
| Formato | PB de 100 mL |
| Tipo de producto | Buffer Solution |
| Tipo de empaquetado | 10/paq. |
| Cantidad | 10 × 100 mL |