Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para CYE tamponado Remel™ con glicina, polimixina B, aniosomicina y vancomicina
Descripción
El agar selectivo tamponado para CYE Thermo Scientific™ Remel con glicina, polimixina B, aniosomicina, vancomicina BCYE y PAV de glicina sirve para la recuperación selectiva de Legionella pneumophila, al mismo tiempo que reduce los microorganismos contaminantes de las muestras de agua potable.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar selectivo para CYE tamponado con glicina, polimixina B, aniosomicina y vancomicina |
| Formato | Placa simple |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10/paq. |
No apto para uso de diagnóstico in vitro.