missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agar bilis esculina Remel™

Código de producto. 11942892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11942892 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11942892

Marca: Thermo Scientific™ R452362

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identifique provisionalmente estreptococos y enterococos del grupo D mediante un medio de agar sólido de bilis esculina (deshidratado).

Identifique provisionalmente estreptococos y enterococos del grupo D mediante el agar bilis esculina Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). El agar de esculina que contiene el 40 % de bilis, se correlacionó bien con estreptococos del grupo D confirmados serológicamente, según lo reportado por Swan1. Utilizando la fórmula de Swan, Facklam y Moody probaron más de 700 cepas de estreptococos y enterococos que representan a todos los grupos serológicos conocidos y encontraron que todas las cepas son resistentes a la bilis y positivas a la esculina2. Meyer et al. encontraron que 61 de 62 cepas de enterococos hidrolizaron la esculina en un medio que contenía bilis 3.

Este medio contiene Oxgall en una concentración del 4 % (equivalente al 40 % de bilis) que inhibe la mayoría de cepas de estreptococos y enterococos distintos del grupo D. En presencia de bilis, los estreptococos y enterococos de grupo D hidrolizan la esculina y forman la esculetina y la dextrosa. El citrato de amonio férrico suministra iones férricos que reaccionan con la esculetina y forman colonias marrón-negras en el agar bilis esculina.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Agar bilis esculina
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.