Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indole
Código de producto. 12719250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 0,75 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12719250 50 x 0,75 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12719250
Marca: Thermo Scientific™ R21550
Determine la capacidad de los microorganismos para separar el Indol de la molécula de triptófano mediante el método de pruebas de puntos con BactiDrop™ Spot Indole.
Determine la capacidad de un organismo para dividir el Indol de la molécula de triptófano con Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indole. Vracko y Serris, en 1963 utilizaron un reactivo de puntos de Indol para la separación provisional de especies de Proteus y Escherechia coli 1. En 1969, Lowrance, Reich y Traub descubrieron que ρ-dimetilaminocinamaldehído (DMACA) era el reactivo de Indol más sensible que podía detectar 3 mcg de Indol por mililitro de medio 2.
BactiDrop™ Spot Indole se utiliza para determinar la capacidad de los microorganismos para separar el Indol de la molécula del triptófano mediante el método de pruebas de puntos. Las triptofanasas son enzimas intracelulares que median en la producción de Indol hidrolizando el triptófano de amino ácidos. Este Indol se combina con DMACA para formar un compuesto entre azul y verde. Se trata de un producto de condensación formado por una división de ácidos de la proteína. Listo para su uso: Prueba rápida del reactivo líquido: Resultados entre 1 y 3 minutos. Fácil de interpretar: Los resultados positivos (color azul) son fáciles de interpretar a partir de resultados negativos (color rosa). El reactivo de BactiDrop™ Spot Indole contiene un 1 % p/v, ρ-dimetilaminocinamaldehído (CAS 6203-18-5) en ácido clorhídrico (concentrado) (CAS 7647-01-0) y agua desmineralizada (CAS 7732-18-5). El reactivo se suministra en forma de ampollas de 0,75 ml. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción BactiDrop Spot Indole
Marcado CE Sí
Analitos detectables Capacidad de los microorganismos para separar el indol de la molécula del triptófano mediante el método de pruebas de puntos., Free Nitrogen Gas
Cantidad 50 x 0,75 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.