Learn More
Thermo Scientific™ Azul de anilina de lactofenol Remel™ BactiDrop
Código de producto. 12759240
Click to view available options
Cantidad:
50/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 12759240
Marca: Thermo Scientific™ R21526
El azul de anilina de lactofenol Remel BactiDrop sirve para la tinción de elementos fúngicos.
El azul de anilina de lactofenol Remel BactiDrop sirve para la tinción de elementos fúngicos.
Aviso sobre pedidos: Se suministra en ampollas encapsuladas en un revestimiento de plástico protector con una práctica punta de dispensación cuentagotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Azul de anilina de lactofenol BactiDrop
Cantidad 50/paquete
Volumen (métrico) 0,75 ml/ampolla
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.