Learn More
Thermo Scientific™ Yodo Remel™ BactiDrop Dobell and O'Connor
Descripción
Prepare montajes húmedos de protozoos intestinales con la tinción de yodo Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Dobell and O’Connor. En 1921, Dobell y O’Connor formularon la solución de yodo para la tinción de quistes de protozoos en muestras fecales1. Descubrieron que una solución de yodo débil que podía oscurecer o atrapar organismos no coagulaba las partículas fecales. También se comunicó que una solución débil de yodo no afecta de manera negativa a la naturaleza refráctil de los organismos teñidos, como sí lo hace el yodo concentrado2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Yodo BactiDrop Dobell and O'Connor |
| Cantidad | 50/paquete |
| Volumen (métrico) | 0,75 ml/ampolla |