Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Descripción
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Factor 19 de salmonela O (grupo E4) |
| Analitos detectables | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Grupo de organismos | Grupo E4 |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
| Clase de organismo diana | Salmonela O |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.