Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Código de producto. 12633638
Change view
Click to view available options
Descripción:
Factor 10 de salmonela O (grupo E1)
Factor 11 de salmonela O (grupo F)
Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G)
Factor 14 de salmonela O (grupo H)
Factor 15 de salmonela O (grupo E2)
Factor 16 de salmonela O (grupo I)
Factor 19 de salmonela O (grupo E4)
Factor 2 de salmonela O (grupo A)
Factor 27 de salmonela O (grupo B)
Factor 39 de salmonela O (grupo Q)
Factor 4 de salmonela O (grupo B)
Factor 5 de salmonela O (grupo B)
Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1)
Factor 8 de salmonela O (grupo C2)
Factor 9 de salmonela O (grupo D)
Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12633638 Factor 14 de salmonela O (grupo H) cada uno
11933332 Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E) 2 ml
12653638 Factor 16 de salmonela O (grupo I) cada uno
12697559 Factor 11 de salmonela O (grupo F) cada uno
11963332 Factor 2 de salmonela O (grupo A) 2 ml
11913332 Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1) 2 ml
12663648 Factor 39 de salmonela O (grupo Q) cada uno
11954092 Factor 8 de salmonela O (grupo C2) 2 ml
12697569 Factor 27 de salmonela O (grupo B) cada uno
12687559 Factor 10 de salmonela O (grupo E1) cada uno
12623638 Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G) cada uno
12643638 Factor 15 de salmonela O (grupo E2) cada uno
11934092 Factor 5 de salmonela O (grupo B) 2 ml
12683638 Factor 19 de salmonela O (grupo E4) cada uno
11944092 Factor 9 de salmonela O (grupo D) 2 ml
11964092 Factor 4 de salmonela O (grupo B) 2 ml
16 options
Código de producto. 12633638
Marca: Thermo Scientific™ R30957801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Factor 14 de salmonela O (grupo H)
Analitos detectables Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Grupo de organismos Grupo H
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonela O