Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O polivalente, grupos A-G
Código de producto. p-4529151
Change view
Click to view available options
Descripción:
O de salmonela polivalente (grupos A - S)
Salmonela O polivalente (grupos A - G)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12627499 Salmonela O polivalente (grupos A - G) cada uno
11993322 O de salmonela polivalente (grupos A - S) 2 ml
2 options
Código de producto. 12627499
Marca: Thermo Scientific™ R30858101
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Salmonela O polivalente (grupos A - G)
Analitos detectables Antígenos O de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Material Polivalente
Grupo de organismos Grupo A-G
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonela O