Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Descripción
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Salmonella H™» |
| Analitos detectables | antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
| Clase de organismo diana | Salmonella H |