Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Código de producto. 12709290
Click to view available options
Descripción:
Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (G) polivalente, para gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (f, g)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (z27)
Salmonella H polivalente, fases 1 y 2
Salmonella H™»
«Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15
«Salmonella H(y)»
«Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. 12709290
Marca: Thermo Scientific™ R30160701
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación en tubo o portaobjetos.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Salmonella H (eh)
Marcado CE Sí
Analitos detectables antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonella