Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonella H
Código de producto. 12697579
Change view
Click to view available options
Descripción:
Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (G) polivalente, para gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (f, g)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (z27)
Salmonella H polivalente, fases 1 y 2
Salmonella H™»
«Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15
«Salmonella H(y)»
«Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12697579 Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r) cada uno
13245579 Salmonella H (i) 2 ml
11933342 Salmonella H (c) 2 ml
11983332 Salmonella H (a) 2 ml
12697429 Salmonella H (1, 7) cada uno
11923332 Salmonella H (G) polivalente, para gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu 2 ml
12719290 Salmonella H (enx) cada uno
11923342 Salmonella H (b) 2 ml
12749290 Salmonella H (f, g) cada uno
12789280 Salmonella H (d) cada uno
12667429 Salmonella H (1, 2) cada uno
12677429 Salmonella H (1, 5) cada uno
12687429 Salmonella H (1, 6) cada uno
12759290 Salmonella H (gm) cada uno
12677499 Salmonella H polivalente, fases 1 y 2 cada uno
12759300 Salmonella H™» cada uno
12709290 Salmonella H (eh) cada uno
12617429 Salmonella H (z27) cada uno
12749280 Diagnóstico rápido de Salmonella H 3 (d, E, G, k) cada uno
12719300 Salmonella H (L) polivalente, para lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 cada uno
13235579 «Salmonella H (E)» polivalente, para eh, enx, enz15 cada uno
12660008 «Salmonella H(y)» cada uno
13265579 «Salmonella H» polivalente, fase 2 (1, 2, 5, 6, 7) 2 ml
12623658 Diagnóstico rápido de Salmonella H 2 (b, E, k, L) cada uno
24 options
Código de producto. 12697579
Marca: Thermo Scientific™ R30959801
Se utilizan para la identificación de antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación en tubo o portaobjetos.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Diagnóstico rápido de Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Analitos detectables antígenos H flagelares de cepas de Salmonella por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos
Tipo Sueros aglutinantes
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana Salmonella H