Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, Proteus O
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Descripción:
Proteus OX19
Proteus OX2
Proteus OXK
Cantidad:
2 mL
Analitos detectables:
Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus»
missing translation for 'unitSize'
2 ml
Description
Los sueros aglutinantes Remel, Proteus O se utilizan como controles positivos para suspensiones Proteus teñidas.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Proteus OXK |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus» |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering