Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, Proteus O
Descripción
Los sueros aglutinantes Remel, Proteus O se utilizan como controles positivos para suspensiones Proteus teñidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Proteus OXK |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus» |
| Formato | Vial |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |